Fontos dokumentumok
06711
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Teszt
≥95.0% (GC)
4-9% (Lithium, ICP)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@](O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3