Merck
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
Beilstein:
109814
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)