Teszt
99%
Forma
crystals
bp
266-267 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
sűrűség
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFUFXTHGZWIDDB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)