Fontos dokumentumok
123056
4-(2-Aminoethyl)aniline
97%
Szinonimák:
4-Aminophenethylamine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.591 (lit.)
bp
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?