Merck
243736
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine
95%
Szinonimák:
2-Chlorophenethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
SMILES string
NCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZBOMSOHMOVUES-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine was used in the synthesis of polymer bound BOC substituted sulfamides.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid-phase synthesis of sulfamides.
Esteve C and Vidal B.
Tetrahedron Letters, 43(6), 1019-1021 (2002)
W Weyler
Archives of biochemistry and biophysics, 255(2), 400-408 (1987-06-01)
The reaction of 2-chloro-2-phenylethylamine with monoamine oxidase B was investigated to study the mechanism of this enzyme and its inactivation by this compound. 2-Chloro-2-phenylethylamine is a substrate with a Km of 30 microM and a turnover number of 80 min-1
Daniel B Straus et al.
ACS nano, 14(3), 3621-3629 (2020-03-03)
We report a family of two-dimensional hybrid perovskites (2DHPs) based on phenethylammonium lead iodide ((PEA)2PbI4) that show complex structure in their low-temperature excitonic absorption and photoluminescence (PL) spectra as well as hot exciton PL. We replace the 2-position (ortho) H