About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4(CH2)2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5740 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
sűrűség
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
bromo
SMILES string
NCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORHRHMLEFQBHND-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Matthias M Herth et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(14), 4574-4581 (2012-06-12)
2-(2',6'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-N,N-dimethylethanamine has been identified as a potent ligand for the serotonin 7 (5-HT(7)) receptor. In this study, we describe the synthesis, radiolabeling and in vivo evaluation of [(11)C]2-(2',6'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-N,N-dimethylethanamine ([(11)C]Cimbi-806) as a radioligand for imaging brain 5-HT(7) receptors with positron emission
Máté Erdélyi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(2), 403-412 (2005-09-28)
Peptide secondary structure mimetics are important tools in medicinal chemistry, as they provide analogues of endogenous peptides with new physicochemical and pharmacological properties. The development, synthesis, photochemical investigation, and conformational analysis of a stilbene-type beta-hairpin mimetic capable of light-triggered conformational
Magalie Paillet-Loilier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(11), 3018-3022 (2007-04-10)
The synthesis of a series of aminoethylbiphenyls as novel 5-HT(7) receptor ligands is described. The novel derivatives exhibit high affinity for the 5-HT(7) receptor with selectivity toward 5-HT(1A) receptor.