Merck
549142
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH(NH2)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
sűrűség
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
SMILES string
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly efficient and enantioselective enzymatic acylation of amines in aqueous medium.
Guranda DT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1645-1650 (2001)