Merck
560421
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenethylamine
97%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.567 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
sűrűség
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
SMILES string
NCCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3-4,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQPUAVYKVIHUJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,4-Dichlorophenethylamine can be obtained by reacting 3,4-dichlorophenylacetonitrile with suspension of lithium aluminum hydride (LiAlH4) in dry diethyl ether in the presence of N2.
Alkalmazás
3,4-Dichlorophenethylamine may be used to synthesize N-(3′,4′-dichlorophenyl)ethyl-4-azahexacyclo[5.4.1.02,6.03,10.05,9.08,11]dodecan-3-ol and 2-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethylamino]-1-pyridin-3-ylethanol.
Vigyázat
Absorbs CO2 from Air
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, Conformation, and Stereodynamics of a Salt of 2-{[2-(3, 4-Dichlorophenyl)-ethyl] propylamino}-1-pyridin-3-ylethanol.
Korosec T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(2), 792-795 (2006)
Xiang Liu et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 1(1), 31-38 (2006-06-23)
Three new trishomocubane analogues based on the 4-azahexacyclo[5.4.1.0(2,6).0(3,10).0(5,9).0(8,11)] dodecane-3-ol skeleton have been synthesised and assessed for their affinities at both sigma-1 and sigma-2 receptors. The effect of various N-substitution on the polycyclic moiety was examined. All synthesised compounds displayed high