Teszt
98%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.563 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
sűrűség
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?