Fontos dokumentumok
138126
Methyl vanillate
99%
Szinonimák:
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Teszt
99%
form
solid
bp
285-287 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?