Fontos dokumentumok
8.20321
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
3-Chlorophenol
About This Item
Lineáris képlet:
3-(Cl)C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-582-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 44 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>600 °C
hatékonyság
570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 27.7 g/L in H2O)
bp
216.8 °C/1013 hPa
mp
31-34 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 97 °C
oldhatóság
27.7 g/L
sűrűség
1.27 g/cm3 at 45 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup