Fontos dokumentumok
PHR3034
Meclizine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1377010
API-család
meclizine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
mp
58-60 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)