Fontos dokumentumok
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
Szinonimák:
3-Chlorobenzophenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.66
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
213-809-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
82-84 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3