Fontos dokumentumok
1333058
USP
Hydroxyzine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydroxyzine
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Hydroxyzine Pamoate
- Hydroxyzine Pamoate Capsules
- Hydroxyzine Hydrochloride
- Hydroxyzine Hydrochloride Oral Solution
- Hydroxyzine Hydrochloride Tablets
- Cetirizine Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)