Teszt
98%
form
solid
mp
58-60 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)