Merck
F4807
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.11
Beilstein:
507155
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
90-91 °C/46 mmHg (lit.)
mp
−44.5 °C (lit.)
sűrűség
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jiafeng Ding et al.
Environmental science and pollution research international, 25(30), 30160-30169 (2018-08-29)
Hydroxylated polybrominated diphenyl ethers (OH-PBDEs) are ubiquitous and highly toxic emerging endocrine disruptors found in surface and subsurface soils and clay deposits. Seriously, they could be easily transformed to the more toxic dioxins (PBDD/Fs) in photochemical processes and incineration, but
Yuan Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
In this paper, we report chemical modifications of inulin by seven kinds of aromatic Schiff bases, which are different from their substituent groups. The obtained inulin derivatives were confirmed by FTIR, 1H NMR, and 13C NMR. Then, we studied their