Fontos dokumentumok
PHR1460
Choline Bitartrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Choline bitartrate, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1133536
API-család
choline bitartrate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3