Merck
C24795
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzonitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.57
Beilstein:
1363916
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit