Merck
83253
Supelco
Boron trifluoride - 1-butanol solution
~10% in 1-butanol (∼1.3 M), for GC derivatization, LiChropur
Szinonimák:
BF3 - Butanol solution
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Forma
solution
minőség
LiChropur
for esterification of fatty acids for GC purposes
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
koncentráció
~10% in 1-butanol (∼1.3 M)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.87 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
Boron trifluoride-1-butanol solution may be used as a derivatization agent in the separation and identification of water‐soluble low‐molecular‐weight carboxylic acids using capillary electrophoresis (CE) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Reagent for the esterification of carboxylic acids for GC analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Capillary electrophoresis determinative and GC-MS confirmatory method for water-soluble organic acids in airborne particulate matter and vehicle emission.
Dabek-Zlotorzynska E, et al.
Journal of Separation Science, 28(13), 1520-1528 (2005)
Ahmad Makahleh et al.
Talanta, 81(1-2), 20-24 (2010-03-02)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with capacitively coupled contactless conductivity detector (C(4)D) has been developed for the separation and the simultaneous determination of five underivatized long chain fatty acids (FAs), namely myristic, palmitic, stearic, oleic, and linoleic acids. An
Karsten Müller et al.
Journal of chromatography. A, 1260, 9-15 (2012-09-11)
A method for the ultra trace analysis of 21 fluorobenzoic acids (FBAs) via GC-MS based on solid-phase extraction (SPE) and derivatization with BF3·MeOH is described. All fluorobenzoic acids were enriched and determined simultaneously. Solid-phase extraction on hydrophilic-lipophilic-balanced reversed-phase cartridges containing
G K Surya Prakash et al.
Organic letters, 13(15), 4128-4131 (2011-07-14)
The one-pot synthesis of 1,1,1-trifluoro- and 1,1-difluoro-2,2-diarylethanes from arenes and fluorinated hemiacetals in the BF(3)-H(2)O system is described. The reaction is simple, clean, and convenient, eliminating the use of organic solvents and other expensive acid systems. BF(3)-H(2)O is economic, is
Brieuc Guillerm et al.
Macromolecular rapid communications, 33(19), 1600-1612 (2012-07-05)
Polyoxazolines (POx) are increasingly being studied as polymeric building blocks due to the possibility of affording tunable properties. Additionally, as the biocompatibility and stealth behavior of POx are similar to that of poly(ethylene glycol) (PEG), it has become challenging to