Merck
296651
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-sec-Butylamine
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Aminobutane
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(NH2)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
Beilstein:
1718760
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]19/D +7.5°, neat
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
sűrűség
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
(S)-(+)-sec-Butylamine is an organic compound that is commonly used as a chiral building block in the synthesis of various compounds. It is also used as a chiral ligand in asymmetric catalysis to enable the highly selective formation of chiral products. Additionally, it is also used as an additive in polymerization reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)