Fontos dokumentumok
251003
2-Bromo-3-methylbutyric acid
97%
Szinonimák:
α-Bromoisovaleric acid, 2-Bromoisovaleric acid
Teszt
97%
Forma
solid
bp
124-126 °C/20 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.