Merck
78131BC
Millipore
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
About This Item
UNSPSC kód:
26111710
termékcsalád
MVP ICON®
gyártó/kereskedő neve
MVP ICON®
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with MVP ICON® (78300BC)
tárolási hőmérséklet
room temp
Jogi információk
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)