Merck
487503
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Lauryl bromide-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)1013CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)