Merck
B102202
Sigma-Aldrich
Butyl sulfone
99%
Szinonimák:
Dibutyl sulfone
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
287-295 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES string
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
289.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
143.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)