Fontos dokumentumok
8.00458
Sigma-Aldrich
p-Anisidine
for synthesis
Szinonimák:
p-Anisidine, 4-Methoxyaniline, 4-Aminoanisole, 4-Aminophenyl methyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
4-(CH3O)C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-254-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.02 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
450 °C
pH
7.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 122 °C
oldhatóság
21 g/L
sűrűség
1.06 g/cm3 at 63 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Interfacing poly(p-anisidine) with photosystem I: This study details the integration of poly(p-anisidine) with photosystem I to develop photoactive composite films, highlighting a novel approach to enhance the functionality of biomaterials in energy conversion systems (Nabhan et al., 2024).
  • Quality assessment in food processing: Although focused on the drying processes of olive pomace, this research contributes to understanding quality management in food oils, which can be indirectly related to chemical studies like those involving p-Anisidine in quality control scenarios (Turan et al., 2023).
  • Electroactive material for solar cells: Research on N,N-Bis(9-methyl-3-carbazolyl)-4-anisidine demonstrates its potential as an electroactive material in perovskite solar cells, offering insights into the use of anisidine derivatives in advanced energy materials applications (Keruckas et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
251.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
122 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)