Fontos dokumentumok
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
Szinonimák:
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
200-521-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>225 °C
hatékonyság
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
149-152 °C
oldhatóság
280 g/L
sűrűség
1.138 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
650 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2