Fontos dokumentumok
860271
L-Valine methyl ester hydrochloride
99%
Szinonimák:
(S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Teszt
99%
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]/D +15°, c = 2 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-173 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUGLDBMQKZTXPW-JEDNCBNOSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?