G005255
HPLC Analysis of 1-Aminoindan Enantiomers on LARIHC™ CF6-P
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: LARIHC CF6-P, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (AZYP Part No.L1001, available from Supelco/Sigma-Aldrich as a custom item)
mobile phase: [A] methanol: [B] acetonitrile: [C] acetic acid: [D] triethylamine, (70:30:0.3.0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1-Aminoindan, 0.3 mg/mL in ethanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Általános leírás
Jogi információk
Analit
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)