Merck
445347
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
97%
Szinonimák:
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.19
Beilstein:
3196204
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
törésmutató
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Géninformáció
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)