Fontos dokumentumok
G005144
GC Analysis of 1-Aminoindan Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-DA
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX G-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72033AST)
oven: 150 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peaks 1 & 2: 1-aminoindan enantiomers (N-TFA derivatives)
alkalmazás(ok)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)