Merck
725056
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chloropyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
58-63 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTLFLMZOABSJSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)