Merck
667129
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
65-69 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDQXGHBCDCOOSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)