About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.54
Beilstein:
120453
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?