Fontos dokumentumok
156353
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Szinonimák:
6-Chloronicotinic acid
Teszt
99%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
deionized water: soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?