Merck
122513
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-hydroxypyridine
98%
Szinonimák:
2-Amino-3-pyridinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
Beilstein:
109868
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39151903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Amino-3-hydroxypyridine forms complexes with number of transition metals. It inhibits the corrosion of aluminium and copper in acidic solutions. It undergoes condensation with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxybenzaldehyde to form Schiffs bases. It is useful in the preparation of clinical anti-inflammatory analgesics.
Alkalmazás
2-Amino-3-hydroxypyridine was used as reagent in reaction of dimethyl acetylenedicarboxylate and triphenylphosphine to yield functionalized coumarins and 1,4-oxazines.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
1 H NMR, IR and UV/VIS Spectroscopic Studies of Some Schiff Bases Derived From 2-Aminobenzothiazole and 2-Amino-3-hydroxypyridine.
Issa RM, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 55(4), 875-884 (2008)
Synthesis and characterization of some transition metal complexes of 2-amino-3-hydroxypyridine and its application in corrosion inhibition.
Mostafa SI and El-Maksoud SA.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 129(5), 455-466 (1998)
Vinyltriphenylphosphonium salt mediated synthesis of 1, 4-benzoxazine and coumarin derivatives.
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 58(34), 6895-6899 (2002)