Fontos dokumentumok
705314
Poly(glycidyl methacrylate)
Mn 10,000-20,000
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
Mn 10,000-20,000
törésmutató
n20/D 1.381
mp
274-280 °C
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The present publication focuses on synthesis and characterization of nanothick, chemically grafted polymer films (polymer brushes) on various inorganic and polymeric substrates.