Fontos dokumentumok
151238
Glycidyl methacrylate
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
szennyeződések
0.02% epichlorohydrin
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?