Fontos dokumentumok
G5011
Glucan from baker′s yeast (S. cerevisiae)
≥98.00%
Szinonimák:
Glucosan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast (S. cerevisiae)
Minőségi szint
Teszt
≥98.00%
Forma
powder
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 9.80-10.20 mg/mL, turbid, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for immune stimulation
- to stimulate mRNA expression of a sigma class glutathione S-transferase (GST) in hemocytes
- to study its effects in rainbow trout intestinal epithelial cell line (RTgutGC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)