Fontos dokumentumok
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
Szinonimák:
DL-Tartaric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
205-105-7
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198-204 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 210 °C
oldhatóság
215 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - closed cup