Merck
T1807
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
BioXtra
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.09
Beilstein:
1725147
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
gőzsűrűség
5.18 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
szennyeződések
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
170-172 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Általános leírás
Tartaric acid is a dicarboxylic acid and occurs as two enantiomers and an achiral meso compound. The L-(+)-tartaric acid is extensively found in nature. It is an acid present in fruits such as grapes and bananas. It possesses an astringent and citrus flavor.
Alkalmazás
L-(+)-Tartaric acid has been used:
  • in filter-sterilized synthetic grape juice for feast fermentation
  • in crystallization experiment
  • to test the influence of stereospecific interactions between stereoisomers of tartaric acid and proteins during crystallogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-(+)-Tartaric acid serves as a donor ligand for biological processes. It is used as a food additive in candies and soft drinks to impart a sour taste.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Higher Denticity Ligands
Comprehensive Coordination Chemistry II (2003)
4.16-human-environment interactions?Taste
Izawa K, et al.
Comprehensive Natural Products II, 631-671 (2010)
Acetogenin (Polypriopionate) Derived Auxiliaries: Tartaric Acid
Comprehensive Chirality (2012)
Effects of protein purity and precipitant stereochemistry on the crystallization of thaumatin
Asherie N, et al.
Crystal Growth & Design, 8(12), 4200-4207 (2008)
Tartrate chirality determines thaumatin crystal habit
Asherie N, et al.
Crystal Growth & Design, 9(9), 4189-4198 (2009)