Merck
94300
Sigma-Aldrich
Urethane
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Lineáris képlet:
NH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.09
Beilstein:
635810
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.07 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 77.8 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
bp
182-184 °C (lit.)
mp
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Khoshgoftar et al.
Journal of biomechanics, 48(8), 1427-1435 (2015-03-15)
Since meniscal geometry affects the cartilage contact pressures, it is essential to carefully define the geometry of the synthetic meniscal implant that we developed. Recently, six independent modes of size- and shape-related geometry variation were identified through 3D statistical shape
C A Maggi et al.
Experientia, 42(2), 109-114 (1986-02-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological investigations is reviewed. Total dose administered and route of administration are recognized as factors having a great influence on both resting parameters and biological responses to drugs. A peculiar characteristic of urethane is
J Schlatter et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 28(3), 205-211 (1990-03-01)
Ethyl carbamate is found in fermented foods: bread contains 3-15 ng/g, stone-fruit brandies 200-20,000 ng/g, and about one-third of table-wine samples analysed contained more than 10 ng/g. In animals, ethyl carbamate is degraded to CO2, H2O and NH3, with intermediate
C A Maggi et al.
Experientia, 42(5), 531-537 (1986-05-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological experiments in various systems is briefly reviewed. Urethane anesthesia appears to be suitable for various types of studies on respiratory function and on reflex activation of motility of the urinary bladder and some
C A Maggi et al.
Experientia, 42(3), 292-297 (1986-03-15)
Urethane produces a level of surgical anesthesia characterized by preservation of a number of cardiovascular reflexes. When the proper route of administration is used, and the use of unnecessarily high doses is avoided, urethane anesthesia appears to be suitable for