Merck
81367
Polyurethane
Selectophore
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NB.61
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Forma
beads
Általános leírás
Polyurethanes are a broad class of polymers which have urethane group (-NHCO-O-). Urethane group is formed by isocyanate reacting with hydroxyl groups.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Polymeric membrane material for chemosensors and biosensors
Polyurethane was used as an outer coating membrane to increase stability and the linear range of the sensor during development of glutamate microbiosensor. It may also be suitable in investigating the thermal degradation of α,γ-diphenyl alkyl allophanates and carbanilates for crosslinking sites using pyrolysis-high-resolution gas chromatography/FT-IR (Py-HRGC/FT-IR).
Egyéb megjegyzések
Membrane material with favourable properties for sensors, e.g. long-term electrochemical stability, improved biocompatibility, etc.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Malika Ammam et al.
Biosensors & bioelectronics, 25(7), 1597-1602 (2009-12-26)
A highly sensitive and selective glutamate microbiosensor based on polypyrrole (PPy), multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) and glutamate oxidase (GluOx) deposited on the transducer platinum electrode (Pt) is described. The sensor consists of a permselective membrane of polypyrrole for the rejection
S Y Yun et al.
Analytical chemistry, 69(5), 868-873 (1997-03-01)
Potentiometric responses of polyurethane (PU)-based membranes containing valinomycin and varying amounts of plasticizer (DOA) and/or lipophilic additive (KTpClPB) were examined as a function of soft segment [poly(tetramethylene ether glycol)] contents in aromatic diisocyanate-based PU matrices. Upon increasing the weight percentages
Thermal degradation mechanism of a, ?-diphenyl alkyl allophanate as a model polyurethane by pyrolysis-high-resolution gas chromatography/FT-IR.
Yoshitake, Norimichi, and Mutsuhisa Furukawa.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 33, 269-281 (1995)
M.E. Meyerhoff et al.
Polym. Mater. Sci. Eng., 64, 293-293 (1991)
Polyurethane elastomers.
Petrovic, Zoran S., and James Ferguson.
Progress in Polymer Science, 16, 695-836 (1991)