Fontos dokumentumok
934747
Sulfur
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
Sulfur, Sulfur cathode, cathode for lithium-sulfur batteries
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum substrate
Minőségi szint
grade
battery grade
gőzsűrűség
8.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
leírás
2.1 V vs Li/Li+
Description/Nominal Voltage: 2.1 V vs Li/Li+
Teszt
≥98%
form
sheet
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
összetétel
Active material loading, 3.75 mg/cm2 ±5% by
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
2E23 μΩ-cm, 20°C
méret
5 in. × 10 in.
vastagság
16 μm , aluminum current collector
40 μm , excluding current collector
55 μm
kapacitás
3.0 mAh/cm2 ±5 % (Areal)
(800 mAh/g)
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)