Merck
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
About This Item
Lineáris képlet:
34S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
33.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
90 atom % 34S
Minőségi szint
mp
119 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2