Z563080
Büchi® glass oven for drying, B-585
AC/DC input 115 V AC
Szinonimák:
Glass Drying Oven, Laboratory Drying Oven
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
50 - 60 Hz
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Büchi 046600
elérhetőség
not available in EU
parameter
40-300 °C temp. range
±5 °C temp. stability (in oven center at 300 °C)
Sz × Ma × Mé
410 mm × 300 mm × 300 mm
térfogat
100-250 mL
súly
9.5 kg
energiafogyasztás
450 W
Általános leírás
- Requires minimal space
- Shorter heating time
- High energy efficiency
- Steady vacuum
- No cross contamination
- Optimal visibility of the substance
- Low investment costs
- Option of keeping the sample in motion
- Output to start and stop the vacuum pump
- Working angle can be easily set from 0° to + 90°
- Temperature and time can be programmed at 3 levels
- Vacuum-proof design
- Optional ventilation with inert gas
- No cross contamination
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)