Merck
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
Szinonimák:
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
Méret kiválasztása
5 G
81 500,00 Ft
81 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
81 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)3As
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
81 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: arsenic
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
162 °C/745 mmHg (lit.)
sűrűség
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)