Merck
93397
Sigma-Aldrich
Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Szinonimák:
Pyrophosphoric acid tris(tetrabutylammonium) salt, Tetrabutylammonium pyrophosphate (3:1)
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
902.34
Beilstein:
4632762
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
Forma
crystals
szennyeződések
≤8% water
funkcionális csoport
amine
phosphate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Reagent for pyrophosphorylation; reaction of isoprenoid derivatives; Pyrophosphorylation of nucleosides; Triphosphorylation of nucleosides
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A.B. Woodside et al.
Organic Syntheses, 66, 211-211 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4768-4768 (1986)
V.J. Davisson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1794-1794 (1987)
Synthesis of allylic and homoallylic isoprenoid pyrophosphates.
V J Davisson et al.
Methods in enzymology, 110, 130-144 (1985-01-01)
F. Seela et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 554-554 (1991)