Fontos dokumentumok
324124
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
95%
Szinonimák:
SalPCl, Salicyl chlorophosphite
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.
- In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.
- To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)