Merck
932329
Sigma-Aldrich
DMAC-TRZ
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
10-(4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, 9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)acridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H28N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
516.63
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.23
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
energy gap
0.05 eV (delta EST)
leírás
2.52 eV (HOMO-LUMO gap)
átmeneti hőmérséklet
Tg 91 °C
oldhatóság
toluene: soluble
fluoreszcencia
λem 495 nm±10 nm in toluene (PL)
Keringési energia
HOMO - 5.30 eV 
LUMO - 2.78 eV 
λ
in toluene
UV-elnyelés
λ: 390 nm±20 nm Amax
Alkalmazás
DMAC-TRZ can be used in R&D studies such as organic light-emitting diodes (OLEDs), organic photovoltaic (OPV) devices, organic field-effect transistors (OFETs) and Dye-sensitized solar cells (DSSCs). DMAC-TRZ has energy levels that align well with other materials commonly used in electronic devices. This property allows for efficient charge injection, extraction and transport across different layers, which contributes to improved device operation and performance.
Sublimed high purity material used as TADF Blue-green Dopant, with EQE of 26.5%.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A versatile thermally activated delayed fluorescence emitter for both highly efficient doped and non-?doped organic light emitting devices
Tsai Wei-Lung, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51, 13662-13662 (2015)