Fontos dokumentumok
934011
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥99%, anhydrous, battery grade
Szinonimák:
BTC, BTFC, Bistrifluoroethyl carbonate, Carbonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Carbonic Acid;2,2,2-trifluoroethanol, DFDEC, TFEC
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Application: Battery manufacturing
Teszt
≥99%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
bp
118 °C
sűrűség
1.51 g/mL
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLLOZRDOFANZMZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F
Lobbanási pont (C)
29 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.